Learn More
Synergy Healthcare™ Sachets thermoscellés SteriBags™
Fabriqués à partir de papier kraft blanchi frictionné haute qualité résistant à l’état humide. Les sachets thermoscellés Synergy Healthcare™ SteriBags™ sont à double pli pour une intégrité accrue.
167.00€ - 223.00€
Spécification
Type de produit | Sterilization Pouch |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
Couleur | Blanc |
À utiliser avec (application) | À utiliser dans les autoclaves à prévide à charge poreuse ainsi que dans les stérilisateurs à rayonnement gamma |
Matériau | Kraft Paper |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15651944
|
Synergy Healthcare™
DHS |
250 x 140 mm |
202.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15621954
|
Synergy Healthcare™
T35HS |
609 x 380 mm |
223.00€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15671944
|
Synergy Healthcare™
HHS |
380 x 180 mm |
167.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Conformes à la norme BS 6257
- Fond scellé plié en deux pour une intégrité maximale
- Ouverture sur la largeur
- Pour une utilisation en autoclaves et stérilisateurs par irradiation aux rayons gamma
Spécification
Sterilization Pouch | |
Blanc | |
Kraft Paper |
Autoclavable | |
À utiliser dans les autoclaves à prévide à charge poreuse ainsi que dans les stérilisateurs à rayonnement gamma |