Learn More
Synergy Healthcare™ Sachets thermoscellés SteriBags™
Fabriqués à partir de papier kraft blanchi frictionné haute qualité résistant à l’état humide. Les sachets thermoscellés Synergy Healthcare™ SteriBags™ sont à double pli pour une intégrité accrue.
Marque: Synergy Healthcare™ DHS
Code nomenclature Nacres: NB.87
Informations supplémentaires : Poids : 7.08750kg
Description
- Conformes à la norme BS 6257
- Fond scellé plié en deux pour une intégrité maximale
- Ouverture sur la largeur
- Pour une utilisation en autoclaves et stérilisateurs par irradiation aux rayons gamma
Spécification
Sterilization Pouch | |
Autoclavable | |
Blanc | |
Kraft Paper | |
250 x 140 mm | |
250 mm |
Housse de stérilisation avec bouchon à joint thermique ; code D | |
Conforme à la norme BS 6257 ; Code D | |
À utiliser dans les autoclaves à prévide à charge poreuse ainsi que dans les stérilisateurs à rayonnement gamma | |
1 000/paquet | |
250 x 140 x 75 mm (L x l x P) | |
140 mm |