Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Scellés de composants stériles
La ligne de produits WHEATON™ CompletePAK™ est une gamme de flacons à sertir, de bouchons en caoutchouc et de joints stérilisés prêts à l'emploi.
Marque: DWK Life Sciences W986003-S
Informations supplémentaires : Poids : 0.20410kg
Description
- Stérile
- Bouchon
Certifications
USP <788>, <85> et <71> ; certifiés Container Closure Integrity (CCI - Intégrité de fermeture de récipient)
Spécification
Stérile | |
Bouchon droit OmniFlex 3G | |
USP 788, 85 et 71 ; Certifiés Container Closure Integrity (CCI - Intégrité de fermeture de récipient) |
230 | |
Wheaton™ CompletePAK | |
13 mm |