Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Scellés de composants stériles
La ligne de produits WHEATON™ CompletePAK™ est une gamme de flacons à sertir, de bouchons en caoutchouc et de joints stérilisés prêts à l'emploi.
526.00€ - 894.00€
Spécification
Stérilité | Stérile |
---|---|
Gamme de produits | Wheaton™ CompletePAK |
Certifications/Conformité | USP 788, 85 et 71 ; Certifiés Container Closure Integrity (CCI - Intégrité de fermeture de récipient) |
Code produit | Marque | Taille du bouchon | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille du bouchon | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16227290
|
DWK Life Sciences
W986003-S |
13 mm | Bouchon droit OmniFlex 3G |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
16257290
|
DWK Life Sciences
W986006-S |
20 mm | Bouchon droit OmniFlex 3G |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
16237290
|
DWK Life Sciences
W986004-S |
13 mm | Bouchon droit Ultra Pure |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
16267290
|
DWK Life Sciences
W986007-S |
20 mm | Bouchon droit Ultra Pure |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
16247290
|
DWK Life Sciences
W986005-S |
13 mm | OmniFlex 3G Igloo |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
16277290
|
DWK Life Sciences
W986008-S |
20 mm | OmniFlex 3G Igloo |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Sterile
- Stopper
Certifications
USP <788>, <85> et <71> ; certifiés Container Closure Integrity (CCI - Intégrité de fermeture de récipient)
Spécification
Stérile | |
Wheaton™ CompletePAK | |
USP 788, 85 et 71 ; Certifiés Container Closure Integrity (CCI - Intégrité de fermeture de récipient) |