Learn More
Huenersdorf™ Bacs de stockage
Marque: Huenersdorf™ 671300
Informations supplémentaires : Poids : 0.06000kg
Spécification
Réservoir de stockage | |
Bleu | |
Empilable | |
Industrie, artisanat, domestique | |
115 x 100 x 75 mm | |
102 mm |
PP | |
Rectangulaires | |
0,46 L, 168 kg | |
Homologué pour le contact alimentaire | |
115 mm | |
74 mm |