Learn More
Huenersdorf™ Bacs de stockage
9.05€ - 287.26€
Spécification
Type | Réservoir de stockage |
---|---|
Forme | Rectangulaires |
Type de montage | Empilable |
À utiliser avec (application) | Homologué pour le contact alimentaire |
Product Code | Brand | Dimensions (L x l x H) | Couleur | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Dimensions (L x l x H) | Couleur | Price | Quantity & Availability | ||||
10670073
|
Huenersdorf™
655100 |
485 x 310 x 180 mm | Rouge |
201.40€
8 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10413501
|
Huenersdorf™
653300 |
230 x 145 x 125 mm | Bleu |
9.17€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15973142
|
Huenersdorf™
674300 |
335 x 205 x 155 mm | Bleu |
130.38€
12 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10580482
|
Huenersdorf™
655400 |
485 x 310 x 180 mm | Vert |
199.28€
8 pièces |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16377268
|
Huenersdorf™
654300 |
335 x 200 x 150 mm | Bleu |
163.24€
12 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10500682
|
Huenersdorf™
655300 |
485 x 310 x 180 mm | Bleu |
197.16€
8 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17561965
|
Huenersdorf™
673300 |
240 x 145 x 125 mm | Bleu |
287.26€
26 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10338572
|
Huenersdorf™
671300 |
115 x 100 x 75 mm | Bleu |
9.05€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Specifications
Réservoir de stockage | |
Rectangulaires | |
Empilable | |
Homologué pour le contact alimentaire |