Learn More
Huenersdorf™ Bacs de stockage
Marque: Huenersdorf™ 655100
Code nomenclature Nacres: JA.01
Informations supplémentaires : Poids : 1.41000kg
Spécification
Réservoir de stockage | |
Rouge | |
Empilable | |
Homologué pour le contact alimentaire RAL | |
Homologué pour le contact alimentaire | |
485 mm | |
183 mm |
PS | |
Rectangulaires | |
19,5 L, 415 kg | |
Atelier, entrepôt, domestique et bureau | |
485 x 310 x 180 mm | |
310 mm |