Learn More
Corning™ Pipettes sérologiques Stripette™ en PS emballées dans du plastique
Conditionnement individuel. dans un emballage plastique à ouverture facile pour un retrait aseptique et pour éliminer l’adhérence électrostatique lors du port de gants en latex.
Marque: Corning™ 4501
Code nomenclature Nacres: NB.04
Informations supplémentaires : Poids : 2.37600kg
Description
Disposent d’un emballage plastique à ouverture facile pour un retrait aseptique et pour éliminer l’adhérence électrostatique lors du port de gants en latex. Les pipettes sérologiques jetables en PS avec emballage plastique Corning™ Stripette™ incluent une bande de grossissement à code couleur pour une meilleure visualisation du ménisque.
- Stérile
- Sans DNAse / RNAse
- Apyrogènes
- Non cytotoxiques
- Sans ESB / EST
- La pointe anti-goutte exclusive assure une distribution précise
- Les bandes de loupe à code couleur facilitent la lecture du volume et la sélection de la taille
- Les graduations bidirectionnelles offrent un choix d’échelles montantes et descendantes
- Les graduations négatives permettent un volume de travail supplémentaire
- Trois options d’emballage : Emballage individuel, papier / plastique ; emballage individuel, plastique transparent ; conditionnement en vrac
- Précision volumétrique de ± 2 % à pleine capacité
Spécification
plusmn; 2 % | |
Polystyrène | |
Oui | |
14,56 in | |
Rond | |
1,69 oz. | |
50 ml | |
Pipette sérologique |
Apyrogènes, sans DNase ni RNase | |
Oui | |
0,5 ml | |
10 ml | |
Conditionnement individuel, emballage plastique | |
Violet | |
37 cm | |
Oui |