Learn More
Corning™ Pipettes sérologiques Stripette™ en PS emballées dans du plastique
Conditionnement individuel. dans un emballage plastique à ouverture facile pour un retrait aseptique et pour éliminer l’adhérence électrostatique lors du port de gants en latex.
62.14€ - 702.60€
Spécification
Précision | plusmn; 2 % |
---|---|
Certifications/Conformité | Apyrogènes, sans DNase ni RNase |
Matériau | PS |
Stérilité | Oui |
Graduée | Oui |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Graduations | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Graduations | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10238800
|
Corning™
4011 |
1 ml | 0,1 mL | Jaune |
234.51€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10265471
|
Corning™
4012 |
1 ml | 0,01 mL | Jaune |
62.14€
200 pièces |
Expédition estimée: 30-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10636391
|
Corning™
4501 |
50 ml | 0,5 ml | Violet |
162.80€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10340501
|
Corning™
4021 |
2 ml | 0,01 mL | Vert |
241.35€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10127400
|
Corning™
4051 |
5 ml | 0,1 mL | Bleu |
73.25€
200 pièces |
Expédition estimée: 25-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10677341
|
Corning™
4101 |
10 ml | 0,1 mL | Orange |
74.61€
200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10732742
|
Corning™
4251 |
25 ml | 0,2 ml | Rouge |
149.06€
200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10194331
|
Corning™
4484 |
100 ml | 1 ml | Bleu |
702.60€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Disposent d’un emballage plastique à ouverture facile pour un retrait aseptique et pour éliminer l’adhérence électrostatique lors du port de gants en latex. Les pipettes sérologiques jetables en PS avec emballage plastique Corning™ Stripette™ incluent une bande de grossissement à code couleur pour une meilleure visualisation du ménisque.
- Emballage en plastique antistatique transparent permettant de visualiser entièrement la pipette et d’identifier facilement la taille ; réduit les déchets et nécessite moins d’espace de stockage
- Matériau unique recyclable
- Produit stérile, à emballage individuel, certifié apyrogène et exempt de DNase / RNase
- Précision de ±2 % à volume complet
- Numéros de lot imprimés sur chaque emballage de pipette
- Étalonnés pour délivrer (TD-EX 20 °C) leur contenu avec soufflage
- Les graduations bidirectionnelles permettent d’utiliser des échelles montantes ou descendantes
- Les graduations négatives sur les tailles de 1, 2, 5, 10, 25 et 50 ml fournissent un volume de travail supplémentaire
- 100La taille de ml permet des transferts de liquide de grand volume simplement et en toute sécurité ; éliminez le besoin de bouteilles graduées et d’autres récipients de manipulation de liquides
- La conception de pointe anti-goutte cylindrique sur les tailles de 25, 50 et 100 ml réduit les gouttes accidentelles et assure une distribution précise
- La taille de 10 ml est dotée d’une pointe large pour la manipulation de liquides visqueux
Spécification
plusmn; 2 % | |
PS | |
Oui | |
Pipette sérologique |
Apyrogènes, sans DNase ni RNase | |
Oui | |
Conditionnement individuel, emballage plastique | |
Oui |