Learn More
Labcon Cônes de pipette à faible rétention SuperSlik™ de 1250 μl
Faible force de montage et d’éjection inférieure à 3 kg
Marque: Labcon 1168-800-000-9
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 10.88620kg
Description
- Pointe de pipette
- Longueur étendue FlexTop™
- Conviennent aux pipeteurs de 1 000 et 1 250 μL appréciées
- Très faible rétention de liquide
- Faible force de montage et d’éjection, inférieure à 3 kg
- Exempt de protéase, d’ADN humain, d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène)
- Résine de polypropylène de classe USP VI
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
1250 μl | |
Non stérile | |
Autoclavables | |
88,9 mm | |
Exempt de protéase, d’ADN humain, d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène) | |
Cône UltraFine | |
1000 cônes/sachet | |
Conviennent aux pipeteurs de 1 000 et 1 250 µL appréciées | |
Faible rétention SuperSlik™ |
Sans filtre | |
Transparent | |
3,50 in | |
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD | |
Manipulation de liquides | |
1 000 cônes / sachet, 10 sachets / boîte | |
Oui | |
Non | |
Résine en polypropylène |