Learn More
Labcon Cônes de pipette à faible rétention SuperSlik™ de 1250 μl
Faible force de montage et d’éjection inférieure à 3 kg
30.70€ - 69.35€
Spécification
Volume (métrique) | 1250 μl |
---|---|
Filtré | Sans filtre |
Couleur | Transparent |
Autoclavable | Autoclavables |
Longueur (impériale) | 3,50 in |
Code produit | Marque | Conditionnement | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Conditionnement | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16673982
|
Labcon
1168-260-000-9 |
480 cônes/recharge Eclipse™ à faible gaspillage ; 10 recharges/boîte | Non stérile |
30.70€
480 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16683982
|
Labcon
1168-265-000-9 |
480 cônes par recharge Eclipse™ à faible gaspillage ; 10 recharges par boîte | Stérile |
33.30€
480 pièces |
Expédition estimée: 11-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16693982
|
Labcon
1168-800-000-9 |
1 000 cônes / sachet, 10 sachets / boîte | Non stérile |
41.55€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16603992
|
Labcon
1168-960-006-9 |
96 cônes / rack, 6 racks / boîte, 8 boîtes / carton | Non stérile |
52.45€
576 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16613992
|
Labcon
1168-965-006-9 |
96 cônes / rack, 6 racks/sachet, 8 sachets / boîte | Stérile |
69.35€
576 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Pointe de pipette
- Longueur étendue FlexTop™
- Conviennent aux pipettes de 1000 et 1250 μl appréciées
- Très faible rétention de liquide
- Faible force de montage et d’éjection inférieure à 3 kg
- Exempt de protéase, d’ADN humain, d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène)
- Résine USP de classe VI en polypropylène
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
1250 μl | |
Transparent | |
3,50 in | |
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD | |
Manipulation de liquides | |
Oui | |
Non |
Sans filtre | |
Autoclavables | |
88,9 mm | |
Exempt de protéase, d’ADN humain, d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène) | |
Cône UltraFine | |
Conviennent aux pipeteurs de 1 000 et 1 250 µL appréciées | |
Faible rétention SuperSlik™ |