Learn More
Labcon™ SuperSlik™ 200 μL Low Retention Pipette Tips with Wide Bore
These pipette tips with beveled points offer low retention and are available bagged or racked.
Marque: Labcon™ 1164-960-006-9
Informations supplémentaires : Poids : 1.42200kg
Description
- Convient aux pipettes standard de 200 μl
- Avec orifice de 1,45 mm de large pour les échantillons visqueux
- S’ils sont stériles, stérilisation validée (ISO 11137) pour les laboratoires de recherche et de médecine
- Résine de polypropylène USP de classe VI
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
200 μl | |
Non stérile | |
Autoclavable | |
49,7 mm | |
Exempts de protéases, d’ADN humain, d’ATP, de RNases/DNases, d’endotoxines | |
Portoir, 96 | |
96 pointes/portoir, 10 portoirs/sachet, 10 sachets/boîte | |
Non |
Sans filtre | |
Transparent | |
2 in | |
ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, USP classe VI | |
Micropipetage | |
À orifice large | |
Oui | |
Résine en polypropylène |