Learn More
Labcon™ SuperSlik™ 200 μL Low Retention Pipette Tips with Wide Bore
These pipette tips with beveled points offer low retention and are available bagged or racked.
16.75€ - 59.55€
Spécification
Volume (métrique) | 200 μl |
---|---|
Filtré | Sans filtre |
Couleur | Transparent |
Autoclavable | Autoclavable |
Longueur (impériale) | 2 in |
Code produit | Marque | Format | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Format | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17537866
|
Labcon™
1164-965-006-9 |
Portoir, 96 | Stérile |
59.55€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17527866
|
Labcon™
1164-960-006-9 |
Portoir, 96 | Non stérile |
49.95€
960 pièces |
Expédition estimée: 11-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17517866
|
Labcon™
1164-800-000-9 |
Emballé | Non stérile |
16.75€
1000 pièces |
Expédition estimée: 11-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Fits most standard 200 μL pipettes
- With 1.45 mm orifice for viscous samples
- If sterile, have undergone Validated Sterilization (ISO 11137) for use in Research and Medical labs
- Polypropylene USP Class VI Resin
- Made in USA
Spécification
200 μl | |
Transparent | |
2 in | |
ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, USP classe VI | |
Micropipetage | |
Oui | |
Résine en polypropylène |
Sans filtre | |
Autoclavable | |
49,7 mm | |
Exempts de protéases, d’ADN humain, d’ATP, de RNases/DNases, d’endotoxines | |
À orifice large | |
Non |