Learn More
3M™ MonitorMark™ Time Temperature Indicator
Solves the challenge of monitoring thermal exposure of temperature-sensitive products during transportation and storage.
Marque:  3M™ MonitorMark™ 7000144897
Code produit. 17213744
  • 2406.20€ / 500 pièces
Expédition estimée: 03-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Solution peu coûteuse pour surveiller l’exposition du produit à des températures supérieures à la limite spécifiée sur une période de 48 heures.
  • Support auto-adhésif pour une fixation facile à l’emballage secondaire.
  • Résultats visuels faciles à interpréter.
  • Les résultats indiquent à la fois l’exposition et le temps relatif au cours duquel l’exposition s’est produite.
  • La bande d’activation de film amovible démarre le processus de surveillance à la demande pour plus de précision.
Spécification
Spécification
500/carton
95 mm
41°F
3,74 in
Durée d’enregistrement : 48 heures
5°C