Learn More
3M™ MonitorMark™ Time Temperature Indicator
Solves the challenge of monitoring thermal exposure of temperature-sensitive products during transportation and storage.
2062.39€ - 2406.20€
Spécification
Comprend | 500/carton |
---|---|
Longueur (impériale) | 3,74 in |
Longueur (métrique) | 95 mm |
Code produit | Marque | Température (métrique) en fonctionnement | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Température (métrique) en fonctionnement | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17213744
|
3M™ MonitorMark™
7000144897 |
5°C |
2406.20€
500 pièces |
Expédition estimée: 18-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17223744
|
3M™ MonitorMark™
7000144901 |
31°C |
2062.39€
500 pièces |
Expédition estimée: 18-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Inexpensive solution for monitoring product exposure to temperatures above the specified limit over a 48 hour time period.
- Self-adhesive backing for easy attachment to secondary packaging.
- Easily-interpreted visual results.
- Results indicate both exposure and relative time over which exposure occurred.
- Removable film activation strip starts the monitoring process on demand for accuracy.
Spécification
500/carton | |
3,74 in | |
95 mm |