Learn More
3M™ MonitorMark™ Time Temperature Indicator
Solves the challenge of monitoring thermal exposure of temperature-sensitive products during transportation and storage.
Marque: 3M™ MonitorMark™ 7000144901
Code nomenclature Nacres: PB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.01100kg
Description
- Solution peu coûteuse pour surveiller l’exposition du produit à des températures supérieures à la limite spécifiée sur une période de 48 heures.
- Support auto-adhésif pour une fixation facile à l’emballage secondaire.
- Résultats visuels faciles à interpréter.
- Les résultats indiquent à la fois l’exposition et le temps relatif au cours duquel l’exposition s’est produite.
- La bande d’activation de film amovible démarre le processus de surveillance à la demande pour plus de précision.
Spécification
500/carton | |
95 mm | |
88°F |
3,74 in | |
Durée d’enregistrement : 1 semaine | |
31°C |