Learn More
Copan Italia™ Étaleur de cellules
Utilisez l’étaleur de cellules Copan Italia™ pour effectuer des comptages sur plaques CFU bactériennes dans l’eau, le lait, l’urine et d’autres échantillons liquides. L’appareil de laboratoire est jetable, stérile, de forme T et de couleur bleue.
Marque: Copan Italia™ 173CS10
Code nomenclature Nacres: NB.13
Weitere Details : Poids : 2.84000kg
Beschreibung
- 171 mm
- En forme de T
- Stérile
- Bleu
Spezifikation
Oui | |
En T | |
Bleu | |
PS |
Stérile | |
Étaleur de cellules | |
1 000/paquet | |
171 mm |