Learn More
Copan Italia™ Étaleur de cellules
Utilisez l’étaleur de cellules Copan Italia™ pour effectuer des comptages sur plaques CFU bactériennes dans l’eau, le lait, l’urine et d’autres échantillons liquides. L’appareil de laboratoire est jetable, stérile, de forme T et de couleur bleue.
218.00€ - 257.00€
Spécification
Couleur | Bleu |
---|---|
Type de produit | Étaleur de cellules |
Stérilité | Stérile |
Longueur (métrique) | 171 mm |
Forme | T |
Code produit | Marque | Matériau | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11716638
|
Copan Italia™
173CS10 |
PS | 1 000/paquet |
218.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11746548
|
Copan Italia™
173CS01 |
Plastique | 500 Paquet |
257.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- 171 mm
- En forme de T
- Stérile
- Bleu
Spécification
Bleu | |
Stérile | |
T |
Étaleur de cellules | |
171 mm | |
Oui |