Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Kits, amber
La ligne de produits WHEATON™ CompletePAK™ est une gamme de flacons à sertir, de bouchons en caoutchouc et de joints stérilisés prêts à l'emploi.
Marque: DWK Life Sciences W991001-CPA
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 1.89000kg
Description
- Produits livrés prêts à l’emploi
- Réduction des temps d’opération
- Libération de temps pour les fonctions clés
- Élimine les investissements en équipement nécessaire pour nettoyer et préparer les contenants en verre ou en plastique
- Gain d’espace en salle blanche
- Limite le nombre de fournisseurs nécessaires à l’obtention d’un produit de conditionnement complet
- Ambré pour les contenus photosensibles
- Processus validés
- Gain de temps et d’argent, avec maintien d’un produit de haute qualité et rationalisation du processus
- Un seul fournisseur pour l’ensemble de vos solutions de conditionnement
Spécification
Blue | |
Borosilicate Glass | |
Sterile | |
Light Sensitive Parenteral Preparations and Ready-to-Use Applications | |
Vial, Stopper, and Seal | |
Crimp top | |
OmniFlex 3G Sterile Serum Stopper | |
13 mm |
Amber | |
No | |
2 mL | |
No | |
278 | |
Wheaton CompletePAK | |
32 mm | |
No |