Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Kits, amber
La ligne de produits WHEATON™ CompletePAK™ est une gamme de flacons à sertir, de bouchons en caoutchouc et de joints stérilisés prêts à l'emploi.
1294.43€ - 3121.14€
Spécification
Couleur | Amber |
---|---|
Matériau | Borosilicate Glass |
Pré-fendu | No |
Stérilité | Sterile |
À utiliser avec (application) | Light Sensitive Parenteral Preparations and Ready-to-Use Applications |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Type de bouchon | Couleur de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Type de bouchon | Couleur de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17912641
|
DWK Life Sciences
W991002-CPA |
2 mL | OmniFlex 3G Sterile Igloo Lyo Stopper | Blue |
3121.14€
1 kit |
Expédition estimée: 01-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17952641
|
DWK Life Sciences
W991005-CPA |
2 mL | OmniFlex 3G Sterile Igloo Lyo Stopper | Red |
3121.14€
1 kit |
Expédition estimée: 01-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17932581
|
DWK Life Sciences
W991001-CPA |
2 mL | OmniFlex 3G Sterile Serum Stopper | Blue |
2978.36€
1 kit |
Expédition estimée: 01-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17962641
|
DWK Life Sciences
W991004-CPA |
2 mL | OmniFlex 3G Sterile Serum Stopper | Red |
2978.36€
1 kit |
Expédition estimée: 01-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17922641
|
DWK Life Sciences
W991000-CPA |
2 mL | Ultra Pure Sterile Serum Stopper | Blue |
2719.94€
1 kit |
Expédition estimée: 01-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17932641
|
DWK Life Sciences
W991003-CPA |
2 mL | Ultra Pure Sterile Serum Stopper | Red |
2719.94€
1 kit |
Expédition estimée: 01-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17932591
|
DWK Life Sciences
W991008-CPA |
5 mL | OmniFlex 3G Sterile Igloo Lyo Stopper | Blue |
1448.52€
1 kit |
Expédition estimée: 01-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17912651
|
DWK Life Sciences
W991011-CPA |
5 mL | OmniFlex 3G Sterile Igloo Lyo Stopper | Red |
1448.52€
1 kit |
Expédition estimée: 01-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17982641
|
DWK Life Sciences
W991007-CPA |
5 mL | OmniFlex 3G Sterile Serum Stopper | Blue |
1439.77€
1 kit |
Expédition estimée: 01-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17992641
|
DWK Life Sciences
W991010-CPA |
5 mL | OmniFlex 3G Sterile Serum Stopper | Red |
1411.53€
1 kit |
Expédition estimée: 01-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17992581
|
DWK Life Sciences
W991006-CPA |
5 mL | Ultra Pure Sterile Serum Stopper | Blue |
1294.43€
1 kit |
Expédition estimée: 01-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17972641
|
DWK Life Sciences
W991009-CPA |
5 mL | Ultra Pure Sterile Serum Stopper | Red |
1294.43€
1 kit |
Expédition estimée: 01-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17902651
|
DWK Life Sciences
W991014-CPA |
10 mL | OmniFlex 3G Sterile Igloo Lyo Stopper | Blue |
1689.82€
1 kit |
Expédition estimée: 01-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17942651
|
DWK Life Sciences
W991017-CPA |
10 mL | OmniFlex 3G Sterile Igloo Lyo Stopper | Red |
1656.73€
1 kit |
Expédition estimée: 01-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17962591
|
DWK Life Sciences
W991013-CPA |
10 mL | OmniFlex 3G Sterile Serum Stopper | Blue |
1648.46€
1 kit |
Expédition estimée: 01-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17932651
|
DWK Life Sciences
W991016-CPA |
10 mL | OmniFlex 3G Sterile Serum Stopper | Red |
1616.16€
1 kit |
Expédition estimée: 01-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17922651
|
DWK Life Sciences
W991012-CPA |
10 mL | Ultra Pure Sterile Serum Stopper | Blue |
1517.37€
1 kit |
Expédition estimée: 01-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17962571
|
DWK Life Sciences
W991015-CPA |
10 mL | Ultra Pure Sterile Serum Stopper | Red |
1517.40€
1 kit |
Expédition estimée: 01-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
- Produits livrés prêts à l’emploi
- Réduction des temps d’opération
- Libération de temps pour les fonctions clés
- Élimine les investissements en équipement nécessaire pour nettoyer et préparer les contenants en verre ou en plastique
- Gain d’espace en salle blanche
- Limite le nombre de fournisseurs nécessaires à l’obtention d’un produit de conditionnement complet
- Ambré pour les contenus photosensibles
- Processus validés
- Gain de temps et d’argent, avec maintien d’un produit de haute qualité et rationalisation du processus
- Un seul fournisseur pour l’ensemble de vos solutions de conditionnement
Spécification
Amber | |
No | |
Light Sensitive Parenteral Preparations and Ready-to-Use Applications | |
Vial, Stopper, and Seal | |
Wheaton CompletePAK |
Borosilicate Glass | |
Sterile | |
No | |
Crimp top | |
No |