Learn More
DWK Life Sciences Flacons EPA en verre Wheaton™
Choisissez des flacons en verre borosilicaté transparents ou ambrés
Marque: DWK Life Sciences 225310
Informations supplémentaires : Poids : 2.35870kg
Includes: Bouchons à vis avec opercule avec septum en TFE de 10 mm et silicone de 90 mm
Description
- Capacité de 40 ml
- Filetage GPI, 24-400
Idéal pour l’échantillonnage de l’eau conformément aux Directives pour l’établissement de procédures d’essai pour l’analyse des polluants 40CFR136 de l’EPA américaine.
Spécification
PTFE / silicone | |
Transparent | |
Verre borosilicaté | |
À utiliser dans l’échantillonnage de l’eau | |
Bouchons à vis avec opercule avec septum en TFE de 10 mm et silicone de 90 mm | |
1,35 oz. | |
USP type I, ASTM E438, type I |
1,1 in | |
28 mm | |
40 mL | |
3,77 in | |
À vis | |
96 mm |