Learn More
DWK Life Sciences Flacons EPA en verre Wheaton™
Choisissez des flacons en verre borosilicaté transparents ou ambrés
275.00€ - 296.00€
Spécification
Matériau (doublure) | PTFE / silicone |
---|---|
Diamètre (impériale) externe | 1,1 in |
Diamètre (métrique) externe | 28 mm |
Matériau | Verre borosilicaté |
Volume (métrique) | 40 mL |
Code produit | Marque | Certifications/Conformité | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Certifications/Conformité | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10701824
|
DWK Life Sciences
225315 |
USP type I | Ambré |
296.00€
72 pièces |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10144222
|
DWK Life Sciences
225310 |
USP type I, ASTM E438, type I | Transparent |
275.00€
72 pièces |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Capacité de 40 ml
- Filetage GPI, 24-400
Idéal pour l’échantillonnage de l’eau conformément aux Directives pour l’établissement de procédures d’essai pour l’analyse des polluants 40CFR136 de l’EPA américaine.
Spécification
PTFE / silicone | |
28 mm | |
40 mL | |
3,77 in | |
À vis | |
96 mm |
1,1 in | |
Verre borosilicaté | |
À utiliser dans l’échantillonnage de l’eau | |
Bouchons à vis avec opercule avec septum en TFE de 10 mm et silicone de 90 mm | |
1,35 oz. |