Learn More
Gilac™ Blanc Cuvette Carrée
Cuvette apte au contact alimentaire. Très bonne résistance mécanique et chimique.
Marque: Gilac™ G606121
Informations supplémentaires : Poids : 2.00000kg
Description
- Cuvette apte au contact alimentaire
- Très bonne résistance mécanique et chimique
- Grande facilité de nettoyage
- Emboîtable sans effet de ventouse grâce aux ergots
- Avec rebords pour faciliter la préhension des produits
Spécification
Tub | |
White | |
2.6 gal. | |
Food Contact Certified | |
350 mm | |
350 mm | |
135 mm | |
0.62 kg |
LDPE | |
Square | |
10 L | |
13.8 in. | |
13.8 in. | |
5.3 in. | |
21.87 oz. |