Learn More
Gilac™ Blanc Cuvette Carrée
Cuvette apte au contact alimentaire. Très bonne résistance mécanique et chimique.
9.29€ - 23.00€
Spécification
Type | Cuvette |
---|---|
Matériau | PEBD |
Couleur | Blanc |
Forme | Carré |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13469888
|
Gilac™
G605621 |
1 l |
9.29€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11728511
|
Gilac™
G605821 |
3 l |
19.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13479888
|
Gilac™
G605921 |
4,5 L |
13.05€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13489888
|
Gilac™
G606021 |
7 l |
20.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13499888
|
Gilac™
G606121 |
10 L |
21.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13409898
|
Gilac™
G606221 |
12 L |
23.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Cuvette apte au contact alimentaire
- Très bonne résistance mécanique et chimique
- Grande facilité de nettoyage
- Emboîtable sans effet de ventouse grâce aux ergots
- Avec rebords pour faciliter la préhension des produits
Spécification
Cuvette | |
PEBD | |
Blanc | |
Carré |