CAS RN 1042688-20-9
CAS RN 1042688-20-9
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
résultats
1
(L)-2-[(t-Boc)amino]-2-[(5-Fluorescéinyl)aminocarbonyl]éthyl Méthanethiosulfonate, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.