CAS RN 105496-31-9
CAS RN 105496-31-9
IUPAC Nor:
(9H-fluoren-9-yl)methyl N-(2-hydroxyethyl)carbamate
Synonymes:
9H-fluoren-9-ylmethyl N-(2-hydroxyethyl)carbamate
Poids moléculaire (g/mol):
283.33
Formule moléculaire:
C17H17NO3
InChi Key:
XLIFWDZVNRWYKV-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OCCNC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
1
–
3
de
3
résultats
1
Fmoc-Glycinol, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
2
Fmoc-Glycinol, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
3
Fmoc-Glycinol, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.