CAS RN 105880-19-1
CAS RN 105880-19-1
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
résultats
1
(RS)-20,22-Dihydrodigoxigenin, TRC
CAS: 105880-19-1 Formule moléculaire: C23H36O5 Poids moléculaire (g/mol): 392.53 Synonyme: Dihydrodigoxigenin,20,22-Dihydro-digoxigenin,3β,12β,14-Trihydroxy-5β-cardanolide,(3β,5β,12β)-3,12,14-trihydroxy-cardanolide Nom IUPAC: 4-((3S,5R,8R,9S,10S,12R,13S,14S,17R)-3,12,14-trihydroxy-10,13-dimethylhexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)dihydrofuran-2(3H)-one SMILES: O[C@]([C@@](CC[C@@]1([H])[C@@]2(CC[C@H](O)C1)C)([H])[C@]2([H])C[C@H]3O)(CC[C@]4([H])C(C5)([H])COC5=O)[C@]34C