CAS RN 110368-33-7
CAS RN 110368-33-7
IUPAC Nor:
4-[(1E)-3-(3,5-di-tert-butylphenyl)-3-oxoprop-1-en-1-yl]benzoic acid
Synonymes:
4-[(1E)-3-(3,5-di-tert-butylphenyl)-3-oxoprop-1-en-1-yl]benzoic acid
Poids moléculaire (g/mol):
364.49
Formule moléculaire:
C24H28O3
InChi Key:
FOUVTBKPJRMLPE-FMIVXFBMSA-N
SMILES:
CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1)C(=O)\C=C\C1=CC=C(C=C1)C(O)=O)C(C)(C)C