CAS RN 1217853-98-9
CAS RN 1217853-98-9
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
résultats
1
(2R)-3-N,N-dibenzylamino-2-fluoropropanoate de benzyle-13C3, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
2
(2R)-3-N,N-dibenzylamino-2-fluoropropanoate de benzyle-13C3, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.