accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 126695-58-7

ONOOOFFNNNFF

CAS RN 126695-58-7

IUPAC Nor: 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 4-azido-2,3,5,6-tetrafluorobenzoate
Synonymes: 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 4-azido-2,3,5,6-tetrafluorobenzoate
Poids moléculaire (g/mol): 332.17
Formule moléculaire: C11H4F4N4O4
InChi Key: HCTLWQSYGIBOFM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC1=C(F)C(C(=O)ON2C(=O)CCC2=O)=C(F)C(F)=C1N=[N+]=[N-]
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats