CAS RN 1276477-91-8
CAS RN 1276477-91-8
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
résultats
1
1,3-Bis(9H-carbazol-4-yloxy)-2-propanol (impureté de carvédilol), TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
2
1,3-Bis(9H-carbazol-4-yloxy)-2-propanol (impureté de carvédilol), TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.