CAS RN 1310012-16-8
CAS RN 1310012-16-8
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
résultats
1
Bisoprolol-d7 Hémifumarate, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
2
Bisoprolol-d7 Hémifumarate, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
3
(±)-Bisoprolol-d7 Hémifumarate (iso-propyl-d7), CDN
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.