CAS RN 132788-54-6
CAS RN 132788-54-6
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
résultats
1
4-[2-(3,4-Dihydro-6,7-diméthoxy-4-méthyl-3-oxo-2-quinoxalinyl)éthyl]-1,2,4-triazolindine-3,5-dione, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
2
4-[2-(3,4-Dihydro-6,7-diméthoxy-4-méthyl-3-oxo-2-quinoxalinyl)éthyl]-1,2,4-triazolindine-3,5-dione, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
3
4-[2-(3,4-Dihydro-6,7-diméthoxy-4-méthyl-3-oxo-2-quinoxalinyl)éthyl]-1,2,4-triazolindine-3,5-dione, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.