CAS RN 1332627-30-1
IUPAC Nor:
4-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid
Synonymes:
4-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid
Poids moléculaire (g/mol):
191.23
Formule moléculaire:
C11H13NO2
InChi Key:
QOQHRSQQPZYCGY-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
CC1CCNC2=C1C=C(C=C2)C(O)=O
1
–
1
de
1
résultats
1
Acide 4-méthyl-1,2,3,4-tétrahydroquinoline-6-carboxylique, 95 %, ACROS Organics™
CAS: 1332627-30-1 Formule moléculaire: C11H13NO2 Poids moléculaire (g/mol): 191.23 Clé InChI: QOQHRSQQPZYCGY-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 1,2,3,4-tetrahydro-4-methylquinoline-6-carboxylic acid CID PubChem: 56766060 Nom IUPAC: acide 4-méthyl-1,2,3,4-tétrahydroquinoléine-6-carboxylique SMILES: CC1CCNC2=C1C=C(C=C2)C(=O)O