accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1344-01-0

OSiOOONaAlCa

CAS RN 1344-01-0

IUPAC Nor: aluminium(3+) calcium sodium silicate
Synonymes: aluminium(3+) calcium sodium orthosilicate
Poids moléculaire (g/mol): 182.13
Formule moléculaire: AlCaNaO4Si
InChi Key: IDZYHGDLWGVHQM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [Na+].[Al+3].[Ca++].[O-][Si]([O-])([O-])[O-]
Qualité 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)