CAS RN 1346599-81-2
CAS RN 1346599-81-2
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
résultats
1
Bis [2-[(2-Amino-1,6-dihydro-6-O-benzyl-9H-purin-9yl)méthoxy]éthanol], TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
2
Bis [2-[(2-Amino-1,6-dihydro-6-O-benzyl-9H-purin-9yl)méthoxy]éthanol], TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.