CAS RN 1356017-30-5
CAS RN 1356017-30-5
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
résultats
1
Imidapril-d3 Hydrochloride, TRC
CAS: 1356017-30-5 Formule moléculaire: C20H25D3ClN3O6 Poids moléculaire (g/mol): 444.92 Synonyme: (4S)-3-[(2S)-2-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]-1-methyl-d3-2-oxo-4-imidazolidinecarboxylic Acid Hydrochloride SMILES: C[C@@H](C(N1[C@H](C(O)=O)CN(C([2H])([2H])[2H])C1=O)=O)N[C@H](C(OCC)=O)CCC2=CC=CC=C2.Cl