accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 14432-09-8

NH2NNN(R)O(R)OH(S)HO(R)HO

CAS RN 14432-09-8

IUPAC Nor: (2R,3R,4S,5R)-2-{7-amino-3H-imidazo[4,5-b]pyridin-3-yl}-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol
Synonymes: (2R,3R,4S,5R)-2-{7-aminoimidazo[4,5-b]pyridin-3-yl}-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol
Poids moléculaire (g/mol): 266.26
Formule moléculaire: C11H14N4O4
InChi Key: NVUDDRWKCUAERS-PNHWDRBUSA-N
SMILES: NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=C1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats