CAS RN 151387-05-2
CAS RN 151387-05-2
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
résultats
1
(Alpha1S,Alpha4S,2S,5S)-2,5-Dimethyl-3,6-dioxo-Alpha1,Alpha4-bis(2-phenylethyl)-1,4-piperazinediacetic Acid 1,4-Diethyl Ester, TRC
CAS: 151387-05-2 Formule moléculaire: C30H38N2O6 Poids moléculaire (g/mol): 522.63 Synonyme: [2S-[1(R*),2alpha,4(R*),5alpha]]-2,5-Dimethyl-3,6-dioxo-alpha,alpha'-bis(2-phenylethyl)-1,4-piperazinediacetic Acid Diethyl Ester,Ramipril Impurity O SMILES: CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N2[C@@H](C)C(=O)N([C@@H](CCc3ccccc3)C(=O)OCC)[C@@H](C)C2=O