accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 153074-95-4

CH3H3CCH3OONOHO

CAS RN 153074-95-4

IUPAC Nor: 4-benzyl-1-[(tert-butoxy)carbonyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid
Synonymes: 4-benzyl-1-(tert-butoxycarbonyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid
Poids moléculaire (g/mol): 305.37
Formule moléculaire: C17H23NO4
InChi Key: JPNHKKRLLDYCIZ-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(C)(C)OC(=O)N1CC(CC2=CC=CC=C2)CC1C(O)=O

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats