CAS RN 153294-01-0
CAS RN 153294-01-0
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
résultats
1
Méthyl (R)-2-[(tert-butyldiméthylsilyl)oxy]-2-(3-chlorophényl)acétate, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
2
Méthyl (R)-2-[(tert-butyldiméthylsilyl)oxy]-2-(3-chlorophényl)acétate, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.