CAS RN 1612153-32-8
CAS RN 1612153-32-8
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
résultats
1
(4R)-4-Phényl-3-[(5R)-5-(4-fluorophényl)-5-hydroxypentanoyl]-1,3-oxazolidin-2-one, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
2
(4R)-4-Phényl-3-[(5R)-5-(4-fluorophényl)-5-hydroxypentanoyl]-1,3-oxazolidin-2-one, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.