accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 164667-56-5

H3CNOOOOH3C

CAS RN 164667-56-5

IUPAC Nor: methyl 2-formyl-4-methyl-4H-furo[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate
Synonymes: methyl 2-formyl-4-methylfuro[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol): 207.19
Formule moléculaire: C10H9NO4
InChi Key: VUQKFEPTRLQDRG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)C1=CC2=C(C=C(O2)C=O)N1C

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats