CAS RN 169151-24-0
CAS RN 169151-24-0
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
résultats
1
2-acétamido-2-désoxy-3-O-(αL-fucopyranosyl)-βD-glucopyranoside de méthyle, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.