accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 16986-24-6

A(a)

CAS RN 16986-24-6

IUPAC Nor:
Synonymes:
Poids moléculaire (g/mol): 134.14
Formule moléculaire: C2H2B10
InChi Key: JTWJUVSLJRLZFF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [B]1C2[B]C1[B][B][B][B][B][B][B][B]2
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats