accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1704-62-7

H3CNCH3OOH

CAS RN 1704-62-7

IUPAC Nor: 2-[2-(dimethylamino)ethoxy]ethan-1-ol
Synonymes: 2-[2-(dimethylamino)ethoxy]ethanol
Poids moléculaire (g/mol): 133.19
Formule moléculaire: C6H15NO2
InChi Key: YSAANLSYLSUVHB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CN(C)CCOCCO

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats