accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CSNON

CAS RN 175277-27-7

IUPAC Nor: 6-formyl-2-(methylsulfanyl)pyridine-3-carbonitrile
Synonymes: 6-formyl-2-(methylsulfanyl)pyridine-3-carbonitrile
Poids moléculaire (g/mol): 178.21
Formule moléculaire: C8H6N2OS
InChi Key: UBGVOMZGBKLUOU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CSC1=C(C=CC(C=O)=N1)C#N

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats