CAS RN 1794754-45-2
CAS RN 1794754-45-2
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
résultats
1
p-Phenetidine-d5 Hydrochloride, TRC
CAS: 1794754-45-2 Formule moléculaire: C8H7D5ClNO Poids moléculaire (g/mol): 178.67 Synonyme: 4-(Ethoxy-d5)benzenamine Hydrochloride,1-Amino-4-(ethoxy-d5)benzene Hydrochloride,4-Aminophenetole-d5 Hydrochloride,4-Ethoxyaniline-d5 Hydrochloride,4-(Ethoxy-d5)benzenamine Hydrochloride,4-(Ethoxy-d5)phenylamine Hydrochloride,NSC 3116-d5 Hydrochloride,p-Aminophenetole-d5 Hydrochloride,p-Ethoxyaniline-d5 Hydrochloride,p-(Ethoxy-d5)phenylamine Hydrochloride,p-Phenetidin-d5 Hydrochloride Nom IUPAC: 4-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethoxy)aniline;hydrochloride SMILES: NC1=CC=C(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C=C1.Cl