CAS RN 186204-37-5
CAS RN 186204-37-5
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
résultats
1
(3aR,7aR)-4'-(1,2-Benzisothiazol-3-yl)octahydro-spiro[2H-isoindole-2,1'-pipérazinium] Méthanesulfonate, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.