CAS RN 1961281-88-8
CAS RN 1961281-88-8
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
résultats
1
1-(2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol-5-yl)cyclopropane-2,2,3,3-d4-carbonitrile, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
2
1-(2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol-5-yl)cyclopropane-2,2,3,3-d4-carbonitrile, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
3
1-(2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol-5-yl)cyclopropane-2,2,3,3-d4-carbonitrile, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.